Learn More
Brady™ Rubans en polyester pour température froide
Code produit. p-8001200
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 101,6 mm
30,48 m x 107,95 mm
30,48 m x 28,58 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 11549263
Brand: Brady™ 076691
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
GlobalMark™ Polyester Cold Temperature Tape permanently adheres to surfaces at temperatures as low as -10 degrees F. Great for use in any cold storage warehouse, cooler or freezer. Not recommended for plotter cutting.
  • Rubans continus à imprimer
  • Étiquettes basses températures pour imprimante GlobalMark
Tekniske data
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Description Rouleau basse température GlobalMark
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Brillant
Format Roll
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Ruban basse température
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) General Identification, Laboratory labelling, Safety Identification, Temperature indicating labelling
À utiliser avec (équipement) GlobalMark
Brillant 20 unités Gardner
Étiquettes par rangée 1
Durée de vie 1 an
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 500/Bte
Quantité 500/Bte
Plage de températures (impériale) -40°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30,48 m x 107,95 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30 m
Largeur (impériale) 4.25 in.
Largeur (métrique) 100 mm
Alternate Part Number 076691
Vis mere Vis mindre
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.