Learn More
Brady™ Rubans en polyester pour température froide
Click to view available options
Dimensions (LxW):
30,48 m x 101,6 mm
30,48 m x 107,95 mm
30,48 m x 28,58 mm
Couleur:
Blanc
Jaune
Pakningsstørrelse:
1 pièce
Beskrivelse
- Rubans continus à imprimer
- Étiquettes basses températures pour imprimante GlobalMark
Tekniske data
Tekniske data
| Certifications/Conformité | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Description | Rouleau basse température GlobalMark |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Brillant |
| Format | Roll |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Vis mere |
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion