Learn More
Brady™ Ruban en polyester pour étiqueteuses portables M210 et M211
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
19 mm
Largeur (métrique):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
These Polyester Die-cut Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Printers are UL recognized, CSA accepted, and halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)*.
*Approvals are for white material only.
- Resistant to abrasion, hight heat, oil and fuel
- High adhesion
- Suitable for low temperatures, such as in freezer spaces
Spécification
Spécification
| Type de produit | Étiquettes |
| Couleur | Noir sur blanc |
| À utiliser avec (équipement) | Imprimantes d’étiquettes Brady™ M210, M210-LAB et M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Matériau | Polyester |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Largeur (impériale) | 2 in |
| Largeur (métrique) | 50,8 mm |
| Hauteur (impériale) | 0,75 in |
| Hauteur (métrique) | 19 mm |
| Épaisseur (impériale) | 0.003 in. |
| Afficher plus |