Learn More
Brady™ Ruban en polyester pour étiqueteuses portables M210 et M211
Code produit. p-7224737
Click to view available options
Hauteur (métrique):
12,7 mm
19 mm
Largeur (métrique):
19 mm
25,4 mm
38 mm
50,8 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17683205
Marque: Brady™ 152095
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Polyester tape for portable printers with high adhesion, suitable for high heat and low temperature environments.
These Polyester Die-cut Labels for Brady™ M210 and M211 Portable Printers are UL recognized, CSA accepted, and halogen-free (DIN VDE 0472 Part 815)*.
*Approvals are for white material only.
  • Resistant to abrasion, hight heat, oil and fuel
  • High adhesion
  • Suitable for low temperatures, such as in freezer spaces
Spécification
Type de produit Étiquettes
Couleur Noir sur blanc
À utiliser avec (équipement) Imprimantes d’étiquettes Brady™ M210, M210-LAB et M211, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Matériau Polyester
Print Technology Transfert thermique
Largeur (impériale) 0,75 in
Largeur (métrique) 19 mm
Hauteur (impériale) 0,5 in
Hauteur (métrique) 12,7 mm
Épaisseur (impériale) 0.003 in.
Épaisseur (métrique) 0,08 mm
Dimensions (L x l) 19.05 mm (W) x 12.70 mm (H)
Type d’adhésif Acrylique, permanent
Autoclavable Autoclavable
Finition Brillant
Format Cartouche, étiquette
Plage de températures (impériale) -94°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -70°C to +110°C
Certifications/Conformité homologuées UL, homologuées CSA, DIN VDE 0472, partie 815
À utiliser avec (application) Étiquetage par codes-barres, étiquetage des composants et de l’équipement, identification générale, étiquetage des stocks et d’inspection
Quantité 140
Alternate Part Number M21-7-423