Learn More
Berkshire International™ Doublures de gants pour salles blanches en polyester BCR™ à demi-doigts
BIOPHARMA
Code produit 12405180 Tous les produits Berkshire Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
Moyen
Conditionnement:
10 paires
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12405180 Moyen 10 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12405180 Fournisseur Berkshire International™ Code fournisseur BGL2.20R
Expédition estimée: 08-02-2027
Le modèle en polyester tricoté à filament continu est fin mais durable, tandis que le modèle à demi-doigts permet la tactilité en plus d’éliminer l’humidité des paumes.
  • Réduisent la transpiration et la dermatite de contact généralement associées au port de gants en latex, en uréthane, en PVC ou en nitrile
  • Le modèle à demi-doigts permet la tactilité tout en éliminant l’humidité des paumes
  • Le polyester 100 % tricoté à filaments continus est fin, mais durable
  • Le modèle ambidextre peut être utilisé sur n’importe quelle main
  • Les gants peuvent être blanchis à plusieurs reprises pour être réutilisés
  • Conviennent au nettoyage dans des salles blanches ISO
Spécification
Structure Maille sans coutures
Coating Material Sans revêtement
Couleur Blanc
Jetable Réutilisable
Hand Ambidextres
Matériau Polyester
Type de produit Doublures des gants
Dimensions Moyen
Modèle Réversible
Type de doigt Demi
À utiliser avec (application) Laboratoires et environnements de fabrication
Type de manchette de gant Tricoté