Learn More
Brady™ Rouleau en polyester haute performance, 100 mm de large
Code produit. 11509233
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu ciel
Bleu clair
Brun clair
Gris
Jaune
Marron
Noir
Ocre
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11509233
Marque: Brady™ 076627
B-569 Polyester High Performance Tape adheres to smooth surfaces with the same durability as B-595.
  • Rubans continus à imprimer
  • Étiquettes continues en polyester hautes performances pour imprimante GlobalMark
Spécification
Certifications/Conformité Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863
Description GlobalMark High Performance Polyester Tape
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Bleu
Finition Gloss
Format Roll
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Rouleau d’étiquettes haute performance
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) À utiliser sur les tuyaux en acier inox dans des environnements difficiles
À utiliser avec (équipement) GlobalMark Printer
Brillant 80 unités Gardner
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -40°C
Nb par paquet 1 Roll/Box
Quantité 1 rouleau
Plage de températures (impériale) -40°F to +212°F
Plage de températures (métrique) -40°C à +100°C
Épaisseur (impériale) 0,003 in
Épaisseur (métrique) 0,019 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 101.6 mm
Longueur (impériale) 100 ft.
Longueur (métrique) 30 m
Largeur (impériale) 4 in
Largeur (métrique) 100 mm