Learn More
Brady™ Rouleau en polyester haute performance, 100 mm de large
Click to view available options
Couleur:
Blanc
Bleu
Bleu ciel
Bleu clair
Brun clair
Gris
Jaune
Marron
Noir
Ocre
Orange
Rouge
Transparent
Vert
Violet
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Rubans continus à imprimer
- Étiquettes continues en polyester hautes performances pour imprimante GlobalMark
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Compliant with Directive 2011/65/EU and 2015/863 |
| Description | GlobalMark High Performance Polyester Tape |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Gris |
| Finition | Gloss |
| Format | Roll |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Transfert thermique |
| Afficher plus |