Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique
GREENER_CHOICE
Code produit. 12646045
Click to view available options
Dimensions (métrique):
1,27 x 4,57 cm (l x H)
1,52 x 6,67 cm (l x H)
1,9 x 5,59 cm (l x H)
1,9 x 4,57 cm (l x H)
2,54 x 1,9 cm (l x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 x 6,35 cm (l x H)
Finition:
Mat
À utiliser avec (équipement):
Imprimantes principales BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm
Plusieurs modèles d’imprimante
Étiqueteuse BBP™ 11
Quantité:
1500/Bte
1500 rouleau(x)
2500/Bte
2 500/paquet
5000/Bte
Conditionnement:
1 rouleau
2500 pièces
Code produit. 12646045
Marque: Brady™ 116386
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de codage par code-barres et d’identification
  • Disponible avec finition mate ou brillante
  • Disponible dans différentes largeurs et longueurs de rouleau
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Description Thermal Transfer Printable Labels
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc, Translucides
Finition Mat
Format Étiquette
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames
À utiliser avec (équipement) Étiqueteuse BBP™ 11
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle THT-122-461-1.5-SC
Nb par paquet 1500 Label(s) / Roll
Quantité 1500 rouleau(x)
Forme Rectangle
Dimensions 45.72 mm (W) x 12.70 mm (H)
Dimensions (métrique) 1,27 x 4,57 cm (l x H)
Plage de températures (impériale) -321°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à 110°C
Épaisseur (impériale) 0.0019 in.
Épaisseur (métrique) 0.048 mm
Répétition verticale (métrique) 15.88 mm
Dimensions (LxW) 45.72 mm (W) x 12.70 mm (H)
Longueur (impériale) 1.8 in.
Largeur (impériale) 0,5 in
Largeur (métrique) 12.70 mm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 45.72 mm
Largeur (métrique) de la zone imprimable 19.05 mm
Hauteur (impériale) 1.8 in
Hauteur (impériale) de la zone imprimable 0.5 in.
Hauteur (métrique) 4.57 cm
Hauteur (métrique) de la zone imprimable 19.05 mm
Diamètre (impériale) 1 in
Diamètre (métrique) 2.54 cm
Alternate Part Number THT-122-461-1.5-SC