Learn More
Brady™ Étiquettes en polyester pour imprimantes à transfert thermique
Code produit. 30041436
Click to view available options
Dimensions (métrique):
1,27 x 4,57 cm (l x H)
1,52 x 6,67 cm (l x H)
1,9 x 5,59 cm (l x H)
1,9 x 4,57 cm (l x H)
2,54 x 1,9 cm (l x H)
2,54 x 2,54 cm
6,35 x 6,35 cm (l x H)
Finition:
Mat
À utiliser avec (équipement):
Imprimantes principales BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm
Plusieurs modèles d’imprimante
Étiqueteuse BBP™ 11
Quantité:
1500/Bte
1500 rouleau(x)
2500/Bte
2 500/paquet
5000/Bte
Conditionnement:
1 rouleau
2500 pièces
Code produit. 30041436
Marque: Brady™ 116409
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Utilisés à des fins de codage par code-barres et d’identification
  • Disponible avec finition mate ou brillante
  • Disponible dans différentes largeurs et longueurs de rouleau
Spécification
Certifications/Conformité RoHS 2002/95/CE
Type d’adhésif Acrylic, Permanent
Revêtement None
Couleur White
Finition Mat
Format Label
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Type de produit Label
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
À utiliser avec (équipement) Imprimantes principales BBP81;i5100;i6100;i7100;i7500;PR Plus;IP Series;THT 76 mm
Étiquettes par rangée 1
Température min. de fonctionnement (métrique) -80°C
Modèle THT-142-481-2.5
Nb par paquet 2500 Label(s) / Roll
Quantité 2 500/paquet
Forme Rectangle
Dimensions 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Dimensions (métrique) 6,35 x 6,35 cm (l x H)
Plage de températures (impériale) -112°F to +266°F
Plage de températures (métrique) -80°C to +130°C
Épaisseur (impériale) 0.0036 in.
Épaisseur (métrique) 0.0914 mm
Dimensions (LxW) 63.50 mm (W) x 5.08 mm (H)
Longueur (impériale) 2.5 in.
Largeur (impériale) 2,5 in
Largeur (métrique) 6.35 cm
Largeur (impériale) de la zone imprimable 63.50 mm
Hauteur (impériale) 2,5 in
Hauteur (métrique) 6.35 cm
Alternate Part Number THT-142-481-2.5