Learn More
Brady™ Panneaux d’avertissement indicateurs de rayonnement laser, en polyester
Click to view available options
Hauteur (métrique):
22 mm
43 mm
173 mm
Largeur (métrique):
25,00 mm
50 mm
200 mm
Conditionnement:
1 ROLL
1 pièce
Description
Panneaux d'avertissement
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal rayonnement laser
• Conforme à la norme CE 95/98 pour les panneaux triangulaires: la couleur jaune représente au moins 50% de la surface totale du pictogramme. la couleur de contraste est le noir
• 3 supports: polyester PE adhésif, polypropylène PP rigide, aluminium
• Signal rayonnement laser
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | PIC 309-TRI 050-B7541 (BRANDED) |
| Hauteur (métrique) | 43 mm |
| Largeur (métrique) | 50 mm |
| Forme | Triangulaire |