Learn More
Fisherbrand™ Lingettes pour salle blanche à bord soudé en polyester
Code produit. p-8772032 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Conditionnement:
150 pièces
Code produit. 16318317
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Les lingettes pour salle blanche en polyester à bord soudé sont absorbantes et extrêmement propres et conçues pour les environnements ultra-critiques. Elles contiennent des bords thermoscellés découpés au laser et sont fabriquées 100 % en polyester indémaillable double tricot.
Les lingettes pour salle blanche en polyester à bord soudé sont des lingettes ultra-propres idéales pour les salles blanches critiques (ISO classe 3-4 et plus). Elles sont fabriquées en double tricot 100 % polyester avec bords thermoscellés découpés au laser. Ces lingettes en polyester sont conditionnées dans un emballage double, en salle blanche et fabriquées dans un environnement de salle blanche. Les lingettes sont fabriquées et traitées pour répondre aux exigences des environnements les plus critiques. Fabriquées à partir de substrats de la plus haute qualité et au peluchage le plus faible - Exemptes d’agents de liaison, d’adhésifs ou d’additifs chimiques.
Compatibilité avec les salles blanches
  • Salles blanches ISO classe 3-8 (classe 1-100 000)
Caractéristiques
  • Fabriquées 100 % en polyester à filaments continus démaillable offrant un produit robuste, absorbant et résistant à l’abrasion
  • Le procédé de production garantit une génération de particules et des substances extractibles chimiques extrêmement faibles
  • Compatible avec pratiquement tout solvant ou toute solution pour le nettoyage et l’essuyage
  • Conditionnement en salle blanche à double emballage et sous vide
  • Assure la traçabilité d’un lot à l’autre
Spécification
Type de produit Lingettes pour salle blanche
Longueur (impériale) 9 in
Longueur (métrique) 22,86 cm
Largeur (impériale) 9 in
Largeur (métrique) 22,86 cm
Matériau Polyester
Absorbance 310 ml/m2
Autoclavable Non autoclavable
Poids de base 140 gsm
Certifications/Conformité Salles blanches ISO Classe 3-8, Classe 1-10, Répond aux exigences d'essuyage USP 797 et USP 800
Couleur Blanc
À utiliser avec (application) Laboratoire et salle blanche
Quantité d’emballage 150 lingettes/Sachet, 10 Sachets/Carton