Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Dimensions (métrique):
101,6 x 50,8 mm (l x H)
15,24 x 38,1 mm (l x H)
15,24 x 48,26 mm (l x H)
15,24 x 66,68 mm (l x H)
18,26 x 25,46 mm (l x H)
19 x 38,1 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
22,86 x 19 mm (l x H)
22,86 x 22,86 mm (l x H)
25,4 x 4,75 mm (l x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (l x H)
25,4 x 9,53 mm (l x H)
31,75 x 19 mm (l x H)
34,93 x 45,72 mm (l x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38,1 x 19 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
41,28 x 15,24 mm (l x H)
48,26 x 6,35 mm (l x H)
5,08 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
57,15 x 19 mm (l x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,20 x 50,8 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
88,9 x 38,1 mm (l x H)
Dia. 15,24 mm
Dia. 9,53 mm
Finition:
Brillant
Mat
Satin
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
1 pack
1 rouleau
Description
- Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
- Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
- Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
- Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Certifications/Conformité | Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE, homologués CSA |
| Description | Étiquettes imprimables par transfert thermique |
| Type d’adhésif | Acrylique, Permanent |
| Revêtement | None |
| Couleur | Blanc |
| Finition | Mat |
| Format | Die-cut |
| Matériau | Polyester |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Afficher plus |