Learn More
Brady™ Étiquettes imprimables à transfert thermique en polyester
Code produit. 10011932
Click to view available options
Forme:
Rectangle
Rectangle avec coins arrondis
Rond
Dimensions (métrique):
101,6 x 50,8 mm (l x H)
15,24 x 38,1 mm (l x H)
15,24 x 48,26 mm (l x H)
15,24 x 66,68 mm (l x H)
18,26 x 25,46 mm (l x H)
19 x 38,1 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
19 x 6,35 mm (l x H)
22,86 x 19 mm (l x H)
22,86 x 22,86 mm (l x H)
25,4 x 4,75 mm (l x H)
25,4 W x 12,7 mmH
25,4 W x 76,2 mmH
25,4 x 12,70 mm (l x H)
25,4 x 9,53 mm (l x H)
31,75 x 19 mm (l x H)
34,93 x 45,72 mm (l x H)
38,10 W x 6,35 mmH
38,1 x 19 mm (l x H)
40 x 15 mm (l x H)
41,28 x 15,24 mm (l x H)
48,26 x 6,35 mm (l x H)
5,08 x 22,86 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 25,4 mm (l x H)
50,8 x 6,35 mm (l x H)
57,15 x 19 mm (l x H)
76,20 W x 25,4 mmH
76,20 x 50,8 mm (l x H)
76,2 x 25,4 mm (l x H)
88,9 x 38,1 mm (l x H)
Dia. 15,24 mm
Dia. 9,53 mm
Finition:
Brillant
Mat
Satin
Type d’adhésif:
Acrylique, Permanent
Caoutchouc, Permanent
Conditionnement:
1 ROLL
1 pack
1 rouleau
Code produit. 10011932
Marque: Brady™ 217070
Les étiquettes imprimables par transfert thermique en polyester sont fabriquées en polyester permanent (B-423), idéal pour l’identification des cartes de circuits imprimés et composants électroniques, les étiquettes à codes-barres, les plaques signalétiques et l’identification des panneaux solaires.
  • Finition blanc brillant avec acrylique permanent, imprimable par transfert thermique
  • Conformes RoHS selon l’amendement MCV 2005/618/CE, directive RoHS 2002/95/CE ; Certifiées UL ; Homologuées CSA
  • Sans halogène, conformément à la norme DIN VDE 0472 partie 815
  • Température de service de -94 à 230°F (-70 à 110°C)
Spécification
Autoclavable Autoclavable
Certifications/Conformité Amendement MCV 2005/618/CE de la directive RoHS 2002/95/CE
Description Étiquettes imprimables par transfert thermique
Type d’adhésif Acrylique, Permanent
Revêtement None
Couleur Blanc
Finition Mat
Format Laminé
Matériau Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Transfert thermique
Type de produit Étiquette imprimable par transfert thermique
Stérilité Non-sterile
À utiliser avec (application) Identification en laboratoire de matériel, par exemple flacons, tubes à centrifuger, tubes à essai, pailles et lames
À utiliser avec (équipement) BBP11, BP1244, BP1344, BP4000, BP4320
Répétition horizontale (métrique) 18,24 mm
Étiquettes par rangée 3
Température min. de fonctionnement (métrique) -196°C
Modèle BPT-604-461AW
Nb par paquet 1000/Bte
Quantité 3000
Forme Rectangle avec coins arrondis
Dimensions 15.24 mm (Dia)
Dimensions (métrique) Dia. 15,24 mm
Plage de températures (impériale) -321°F to +230°F
Plage de températures (métrique) -196°C à +110°C
Épaisseur (impériale) 0.0019 in.
Épaisseur (métrique) 0,012 mm
Répétition verticale (métrique) 22,24 mm
Dimensions (LxW) 15.24 mm (Dia)
Longueur (impériale) 0.6 in.
Largeur (impériale) 0.6 in.
Largeur (métrique) 15.24 mm
Hauteur (métrique) 15,24 mm
Diamètre (impériale) 0.6 in.
Diamètre (métrique) 15,24 mm
Alternate Part Number BPT-604-461AW