Learn More
Sperian™ Ancrage à sangle en polyester
Code produit 12652793
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
1,2m
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Longueur (métrique) Conditionnement
12652793 1,2m 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12652793 Fournisseur Sperian™ Code fournisseur 1002918
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.18€
    13.83€ / 1 pièces
    Économisez 15.35€
    52% de réduction
Expédition estimée: 05-03-2027
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001/2000
À utiliser avec (application) Le hurokheveder polyvalent est utilisé pour de nombreux points d’ancrage.
Poids (métrique) 0,21kg
Longueur (métrique) 1,2m
Matériau Polyester
Type de produit Ancrage à sangle