Learn More
Cytiva Kit de prélèvement de microfractions en silice et polyétheréthercétone (PEEK)
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Matériau:
PEEK, silice
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Matériau | PEEK, silice |
| Type | Kit de prélèvement de microfractions |
| Comprend | 1 tubulures avec un manchon préassemblé, dia. int. 0,15 mm, L =800 mm (silice) ; 1 manchon, dia. ext. 0,0625 in, dia. int. 405 μm (silice), 2 connecteurs à tête étroits et serrés (PEEK), pour tubulure de 0,0625 in, 1 instruction pour le prélèvement de microfraction |
| Quantité | 1 kit |