Learn More
Fisherbrand™ Membranes en PES
Code produit. p-8003192 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Porosité:
0,2 μm
0,45 μm
Diamètre (métrique):
25 mm
25 mm
47 mm
Conditionnement:
100 pièces
Code produit. 11755305
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les membranes en PES Fisherbrand™ sont dotées d’une structure de pores hautement asymétrique qui offre une capacité de charge efficace et un débit élevé.
  • La structure de pores hautement asymétrique offre une capacité de charge efficace et un débit élevé
  • Hydrophiles et fabriquées avec un polymère de polyéthersulfone
  • Conçues pour éliminer les particules lors d’une filtration générale
  • Les caractéristiques de faible liaison proétique et médicamenteuse les rendent parfaitement adaptées aux applications des sciences de la vie
Spécification
Autoclavable Yes
Point à bulle 3.4bar
Couleur blanc
Matériau PES
Porosité 0,2 μm
Stérilité Non stérile
Débit 30 ml/min/cm2
À utiliser avec (application) Filtration de réactifs chimiques spéciaux, de liquides à haute température, filtration de réactifs chimiques spéciaux, de liquides à haute température, filtration de médicaments
Hydrophobicité Hydrophile
Quantité 100/paquet
Type Disque uni
Mouillabilité Oui
Diamètre (impériale) 0,98 in
Diamètre (métrique) 25 mm