Learn More
Brady™ Ruban de protection en PE
Code produit. 11751046
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir sur rouge
Texte affiché:
DANGER
Travaux d’avertissement
Conditionnement:
1 ROLL
Code produit. 11751046
Marque: Brady™ 256660
Il en reste null
Spécification
Alternate Part Number BT-DANGER RED-75MMX250M
Matériau Polyéthylène
Quantité 1 rouleau
Description Ruban de barricade - Danger
Hauteur (métrique) 250 mm
Épaisseur 0075 mm
Largeur (métrique) 75 mm
Langues Français
Texte affiché DANGER
Type de produit Ruban de sécurité
Couleur Noir sur rouge