Learn More
Brady™ Ruban de protection en PE
Click to view available options
Couleur:
Jaune
Noir sur rouge
Texte affiché:
DANGER
Travaux d’avertissement
Conditionnement:
1 ROLL
Spécification
Spécification
| Alternate Part Number | BT-DANGER RED-75MMX250M |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 1 rouleau |
| Description | Ruban de barricade - Danger |
| Hauteur (métrique) | 250 mm |
| Épaisseur | 0075 mm |
| Largeur (métrique) | 75 mm |
| Langues | Français |
| Texte affiché | DANGER |
| Type de produit | Ruban de sécurité |
| Afficher plus |