Learn More
Buerkle™ Bouchon en polyéthylène
Code produit. 11888172 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11888172
Marque: Buerkle™ 97601926
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en polyéthylène pour une résistance, une durabilité et une flexibilité optimales. Les bouchons en polyéthylène Buerkle™ sont disponibles dans une large gamme de tailles.
  • Le bouchon creux permet d’utiliser des tubes ou des entonnoirs
  • Les bagues d’étanchéité fournissent un joint étanche
  • Adapté aux denrées alimentaires
  • La forme octogonale facilite l’ouverture
  • Le polyéthylène offre une bonne résistance chimique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Pour les denrées alimentaires
Joint conique standard 19/26
Couleur Blanc, Rouge
Diameter (Metric) Bottom 16,4 mm
Diamètre (métrique) supérieur 19 mm
Matériau Polyéthylène
Type de produit Bouchons