Learn More
Buerkle™ Bouchon en polyéthylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Joint conique standard:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
45/40
7/16
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le bouchon creux permet d’utiliser des tubes ou des entonnoirs
- Les bagues d’étanchéité fournissent un joint étanche
- Adapté aux denrées alimentaires
- La forme octogonale facilite l’ouverture
- Le polyéthylène offre une bonne résistance chimique
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Pour les denrées alimentaires |
| Joint conique standard | 29/32 |
| Couleur | Blanc, Rouge |
| Diameter (Metric) Bottom | 25,8 mm |
| Diamètre (métrique) supérieur | 29 mm |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Bouchons |