Learn More
Ratiolab™ Système Cleanibag en PE
Click to view available options
Dimensions (L x l):
300 x 200 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1,5 L |
| Matériau | Polyéthylène |
| Quantité | 1 000/paquet |
| Dimensions (L x l) | 300 x 200 mm |
| Largeur (métrique) | 200 mm |
| Type de produit | Système Cleanibag |