Learn More
Sperian™ Combinaisons en polyéthylène
Spécification
Spécification
| Type de produit | Combinaisons |
| Dimensions | L |
| Sexe | Unisexe |
| Matériau | Polypropylène |
| Couleur | Blanc |
| Jetable | Oui |
| Type de taille | Élastique |
| Type de cheville | Élastique |
| Type de manchette | Élastique |
| Type de cagoule | Élastique |
| Afficher plus |