Learn More
Kartell™ Porte-cuve en polyéthylène
Click to view available options
Quantité:
5/boîte
Conditionnement:
5 pièces
Description
Accommodates cuvettes vertically or horizontally. Kartell™ Polyethylene Cuvette Holders are useful for preparation work and storage.
- Accueille des cuves de 12 x 10 mm verticalement dans les renfoncements solides pour les travaux de préparation
- Accueille les cuves de 12 x 10 mm horizontalement pour le stockage et la protection
- Empilable en mode de stockage
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyéthylène |
| Longueur (métrique) | 170 mm |
| Quantité | 5/boîte |
| Hauteur (métrique) | 15mm |
| Largeur (métrique) | 50mm |
| À utiliser avec (application) | Pour les travaux de préparation ou 12 cuves de 10 mm à l’horizontale pour le stockage et la protection |