Learn More
Kartell™ Membrane disque en polyéthylène
Click to view available options
Diamètre (métrique):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Interface pratique entre le papier filtre et une plaque perforée Buchner
- Évite l’obstruction des trous du filtre
Spécification
Spécification
| Type de filtre | Filtre à tamis |
| Format | Disque |
| Matériau | Polyéthylène |
| Porosité | 300 μm |
| À utiliser avec (application) | Interface entre le papier filtre et la plaque perforée Buchner |
| Nb par paquet | 10/boîte |
| Forme | Cercle |
| Diamètre (métrique) | 160 mm |