Learn More
Kartell™ Membrane disque en polyéthylène
Code produit. p-8005838
Click to view available options
Diamètre (métrique):
45 mm
55 mm
70 mm
80 mm
90 mm
110 mm
160 mm
240 mm
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 10214901
Marque: Kartell™ 0084300
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ces disques sont en polyéthylène et possèdent une bonne résistance aux produits chimiques. La membrane disque en polyéthylène Kartell™ s’utilise pour séparer le papier filtre de la plaque d’un entonnoir Buchner.
  • Interface pratique entre le papier filtre et une plaque perforée Buchner
  • Évite l’obstruction des trous du filtre
Spécification
Type de filtre Filtre à tamis
Format Disque
Matériau Polyéthylène
Porosité 300 μm
À utiliser avec (application) Interface entre le papier filtre et la plaque perforée Buchner
Nb par paquet 10/boîte
Forme Cercle
Diamètre (métrique) 160 mm