Learn More
Chemsplash Tablier de distribution en polyéthylène (emballage plat) 70 x 115 cm
Description
Tablier jetable de 10 microns
- Surface en relief
- Liens à la taille
- Dimensions : 70 x 115 cm
- Sachet de 100
- Sans PFAS
Le tablier jetable de 10 microns est un tablier en polyéthylène à usage unique, idéal pour les cuisines industrielles, pour le lavage ou le nettoyage. Ce produit convient à une utilisation dans les zones de travail approuvées par le BRC et pour l'industrie pharmaceutique.
Ce produit ne contient pas : PFAS, RoHS, POP, TSCA, REACH ou toute autre substance conflictuelle.
Spécification
Spécification
| Type | Tablier |
| Dimensions | Universel |
| Matériau | Polyéthylène |
| Couleur | Bleu |
| Jetable | Usage unique |
| Type de bouchon | Liens à la taille |
| Stérilité | Non stérile |
| Sans latex | Oui |
| Nbre de poches | Néant |
| Dimensions (L x l) | 70 x 115 cm |
| Afficher plus |