Learn More
Kartell™ Tubes de séchage coniques
Les tubes de séchage coniques Kartell™ sont parfaits pour le séchage des gaz et comportent deux extrémités dotées d’un raccord conique à pousser pour accueillir les flexibles en caoutchouc.
Marque: Kartell™ 0044700
17.01 EUR valable jusqu'au 2024-05-31
Utilisez le code promo "21712" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
- Les deux extrémités sont dotées de raccords coniques à pousser pour prendre des flexibles en caoutchouc de diamètres de 8-10 mm
- Idéal pour les gaz
- Fabriqué en PE
Spécification
Tube de séchage | |
Lot de 5 | |
Lot de 5 |
Polyéthylène | |
220 mm |