Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Machine à glace sèche économique en PE Frigimat
Description
- Chaque bouteille de CO2 liquide de 50 lb équipée d’un tube plongeur produit 8 ou 9 blocs de glace sèche mesurant 9,2 x 10,4 cml
- La chambre à glace en PE est maintenue en place par un mécanisme de serrage en métal
- La plaque de diffusion en PE poreux évacue l’excès de gaz
- Manomètre et soupape de surpression du gaz intégrés
- Le châssis en acier recouvert d’époxy possède quatre pieds en caoutchouc antidérapants pour éviter tout glissement
- Comprend un tube de raccordement de 1,8 m en cuivre nickelé avec coupleurs filetés CGA 320 standard (0,830 po -14) pour faciliter le raccordement à la bouteille de CO2 liquide
- Encombrement : 37 x 14 x 15 cm
Spécification
Spécification
| Dimensions (L x l) | 37 x 14 cm |
| À utiliser avec (application) | Moulage de glace sèche |
| À utiliser avec (équipement) | Bouteilles de CO2 liquide de 50 lb |
| Longueur (métrique) | 37cm |
| Largeur (métrique) | 14cm |
| Matériau | PE |
| Type de produit | Machine à glace sèche |