Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé coudé en PE
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 1/2 pouces de D.I.
Tubulure de 1/4 pouces de D.I.
Tubulure de 3/8 pouces de D.I.
Tubulure de 5/8 pouces de D.I.
Conditionnement:
10 pièces
Description
- Glissez la tubulure ou le tuyau flexible sur le raccord cannelé pour créer un joint permettant de maintenir les pressions jusqu’à 30 psi (2 bar)
- Disponible en plusieurs tailles
- Entièrement fabriqué à partir de matières premières vierges à 100& %
- Fournis par boîtes de 10
Spécification
Spécification
| Matériau | Polyéthylène |
| À utiliser avec | Tubulure de 1/2 pouces de D.I. |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
| Forme | Coude |
| Type de produit | Raccords cannelés |