Learn More
Kartell™ Flacons à échantillons à fond plat en polyéthylène Plastilab™
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 ml
35 ml
Épaisseur (métrique):
0,98mm
1,6mm
Conditionnement:
50 pièces
500 pièces
Description
- Couvercles à charnière à pousser pratiques
- Léger et incassable
- Translucide
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 1 ml |
| Comprend | Couvercle à charnière à pousser |
| Matériau | Polyéthylène |
| Épaisseur (métrique) | 0,98mm |
| Type de produit | Flacon à échantillons à fond plat |
| Type de bouchon | Couvercle à charnière poussoir |