Learn More
Huenersdorf™ PE, jerrican
Click to view available options
:
Capacité : 3 L
Description
- Noir
- PEHD avec certification UN
- Adaptés au carburant à l’éthanol E10
- Bec verseur et cran de sécurité enfant
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 0,79 gal |
| Capacité (métrique) | 3 l |
| Certifications/Conformité | ADR / GGVSÂ |
| Matériau du bouchon | Polyéthylène |
| Profondeur (métrique) | 100 mm |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 29 mm |
| À utiliser avec (application) | Pour le transport de marchandises dangereuses |
| Comprend | Bec verseur et verrou de sécurité enfant |
| Matériau | Polyéthylène |
| Nb par paquet | 12 Pk. |
| Afficher plus |