Learn More
Cole-Parmer™ Chambres de gants gonflables Glove Bag™
Produktkod. p-8004473
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Longueur (métrique):
431,8 mm
508 mm
685,8 mm
939,8 mm
Largeur (métrique):
431,8 mm
508 mm
635 mm
685,8 mm
939,8 mm
Hauteur (métrique):
279,4 mm
304,8 mm
381 mm
457,2 mm
939,8 mm
Förpackningsstorlek:
6 pièces
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 12318627
Brand: Cole-Parmer™ 0440830
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Protégez-vous et votre matériel rapidement sans perdre de place sur votre paillasse grâce à ces sacs à gants. Les sacs à gants gonflables Glove Bag™ établissent en quelques minutes une atmosphère de travail de haute pureté. Ces sacs gonflables éliminent efficacement l’oxygène et l’humidité lors de la manipulation du matériel.
Alternative aux boîtes à gants standard—ces sacs à gants durables en PE sont réutilisables, tout en pouvant être jetés grâce à leur prix raisonnable. Ces sacs sont faciles à utiliser—il vous suffit de glisser votre équipement dans les manches, d’en assurer l’étanchéité, de connecter le port pour le gaz (accepte les tubulures d’un dia. int. de 3⁄8 po) à votre alimentation en gaz, et de gonfler.
  • Les sacs jetables simplifient le nettoyage
  • Deux manches pour l’équipement et deux ports pour gaz à l’arrière pour une polyvalence accrue
  • Les sacs de gants en polyéthylène ont une épaisseur de 2,5 mil
  • Non autoclavables et non stériles
  • Une paire de gants en coton, un coupleur de tubulure et un bouchon compris
Ce produit n’est ni approuvé, ni prévu pour une utilisation dans le cadre d’applications médicales, cliniques, chirurgicales ou d’autres applications orientées patient.
Specifikationer
Matériau Polyéthylène
Hauteur (métrique) 279,4 mm
Comprend Une paire de gants en coton, coupleur de tubulure et un bouchon
Longueur (métrique) 431,8 mm
Quantité 6/paquet
Largeur (métrique) 431,8 mm
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.