missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyéthylène glycol 1,500, Thermo Scientific Chemicals

Code produit. p-7023145
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 11413357

Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A16241.30

Demander un format en vrac ou personnalisé

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol

Cell fusion induced by polyethylene glycol(PEG) has become a standard method in somatic cell genetics. PEG promoted cell fusion is involved in the production of hybridoma cells.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identifiants chimiques

CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 1500
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO

Spécification

Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol 1,500
pH 5 to 7
Point de fusion 44°C to 48°C
Merck Index 14,7568
Informations sur la solubilité Soluble in water and organic solvents. Insoluble in aliphatic hydrocarbons.
Quantité 250 g
Odeur Odorless

RUO – Research Use Only

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis