missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Polyethylene Glycol 3350, Powder, BAKER™, J.T. Baker™

Code produit. p-5391322 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Seau en PE
Conditionnement:
1 pièce
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 15588824

Marque: Avantor J.T.Baker U22108

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire

Identifiants chimiques

CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO

Spécification

Nom chimique ou matériau Polyethylene Glycol 3350
Forme physique Poudre
Quantité 1 kg
Poids de la formule 3000 to 3700 (Average)
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis