Learn More
Polyéthylène glycol 400, liquide, BAKER™, J. T.Baker™
Code produit. 15578824 Tous les produits J.T.Baker Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité Conditionnement unitSize
15578824 500 mL Flacon en verre ambré à col étroit 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit. 15578824 Fournisseur Avantor J.T.Baker Code fournisseur U21607
Un grade de produits chimiques pour une utilisation en laboratoire
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene Glycol 400
Forme physique Liquide
Quantité 500 mL
Poids de la formule 380 to 420 (Average)
Conditionnement Flacon en verre ambré à col étroit
Gravité spécifique 1L = 1.15kg