Learn More
Polyéthylène glycol 400, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7026155
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11449467
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21992.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 25322-68-3 | (C2H4O)n | 62.07 g/mol
Le polyéthylène glycol est utilisé dans différentes formulations pharmaceutiques. Il est utilisé dans les imprimantes Hewlett-Packard Designjet comme solvant pour l’encre et comme lubrifiant pour les têtes d’impression. C’est une matière première importante pour la fabrication de polyuretnae, de sels PEG d’acides laurique, oléique et stéarique et de latex.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 400
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol 400
pH 5 to 7
Point de fusion 4°C to 8°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Densité 1.126
Merck Index 14,7568
Informations sur la solubilité Miscible with water,acetone,alcohols,benzene,glycerin,glycols and aromatic hydrocarbons. Slightly miscible with aliphatic hydrocarbons.
Quantité 250 g
Point d’éclair 240°C (464°F)
Odeur Odorless
Indice de réfraction 1.466
Sensibilité Hygroscopic