Learn More
Polyéthylèneglycol 8000 (PEG), Fisher BioReagents
Code produit. p-27885
Click to view available options
Quantité:
100 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
Code produit. 10224963
Marque: Fisher BioReagents BP233100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Polyéthylèneglycol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, numéro CAS-25322-68-3, oxyde de polyéthylène, carbowax, PEG 8000, 1 kg, gris, blanc, 7000 à 9000, ATTENTION !
Polyéthylèneglycol 8000, HO-[CH2CH2O]n-H, numéro CAS-25322-68-3, oxyde de polyéthylène, carbowax, PEG 8000, 1 kg, gris, blanc, 7000 à 9000, ATTENTION !
Le PEG 8000 est adapté comme milieu pour la fusion de cellules de mammifères. Il est également utilisé pour précipiter le bactériophage à partir de surnageants de cellules lysées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 25322-68-3
Formule moléculaire (C2H4O)n
Poids moléculaire (g/mol) 62.07
Numéro MDL MFCD01779601
Clé InChI LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme PEG 8000, Polyethylene Oxide, Carbowax™
Nom IUPAC éthane-1,2-diol
SMILES [H]OCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene Glycol 8000
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0
Forme physique Solide
Point de fusion 55°C
Formule linéaire H(OCH2CH2)nOH
Merck Index 15, 7688
Quantité 100 g
Poids de la formule 7000 to 9000
Identification Pass Test
Conditionnement Bouteille en verre