Learn More
Diacrylate de polyéthylène glycol, M.W. 1,000, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15482697
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
missing translation for 'unitSize'
1g
250mg
5g
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15482697
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific Alfa Aesar 046493.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
This item is not returnable. View return policy
CAS: 26570-48-9 | C5H10O4 | 134.131 g/mol
PEGDA is used in dental compounds, offset inks, varnishes and flexible coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26570-48-9
Formule moléculaire C5H10O4
Poids moléculaire (g/mol) 134.131
Numéro MDL MFCD00081876
Clé InChI FCDZZFLRLVQGEH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acrylic acid; ethylene glycol, poly ethylene glycol diacrylate, polyethylene glycol diacrylate, poly ethylene glycol acrylate, average mn ∼375
CID PubChem 16212859
Nom IUPAC éthane-1,2-diol ; prop-2-acide énoïque
SMILES C=CC(=O)O.C(CO)O
Specifications
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol diacrylate
Couleur Blanc
Note relative au nom M.W. 1,000
Forme physique Solide granulaire
Informations sur la solubilité Soluble in THF and chloroform.
Quantité 1 g
Sensibilité Light sensitive
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Polyethylene glycol diacrylate, M.W. 1,000
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Polyethylene glycoldiacrylate