Learn More
Méthacrylate d’éther méthylique de polyéthylène glycol, 13,000 M.W., Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15467235
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
Code produit. 15467235
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046513.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
CAS: 26915-72-0 | C13H24O6 | 276.329 g/mol
Polyethylene glycol methyl ether methacrylate, is used as Emulsion polymers, cosmetics, construction, emulsifiers.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 26915-72-0
Formule moléculaire C13H24O6
Poids moléculaire (g/mol) 276.329
Numéro MDL MFCD00241432
Clé InChI KRCGBOKYIUDIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-methoxyethyl methacrylate, beta-methoxyethyl methacrylate, methacrylic acid, 2-methoxyethyl ester, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 2-methoxyethyl ester, poly ethylene glycol methyl ether methacrylate, pegmem, peg-mem, acmc-209oay, methoxyethyl methacrylate, 2-methoxyethylmethacrylate
CID PubChem 93675
Nom IUPAC 2-methylprop-2-enoate de 2-[2-[2-(2-méthoxyéthoxy)éthoxy]éthoxy]éthyle
SMILES CC(=C)C(=O)OCCOCCOCCOCCOC
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene glycol methyl ether methacrylate
Couleur Blanc
Note relative au nom M.W. 13,000
Forme physique Solide granulaire
Informations sur la solubilité Soluble in water.