Learn More
Kartell™ Flacons à col étroit gradués Plastilab™ Series 300
Code produit. 10102861
Click to view available options
Capacité (métrique):
50 ml
125 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2 000 ml
Conditionnement:
10 pièces
40 pièces
400 pièces
600 pièces
80 pièces
Code produit. 10102861
Marque: Kartell™ 0032500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Disposent d’un double joint avec bouchon à insert pour garantir l’étanchéité.
  • Fabriqués en polyéthylène
  • L’épaulement incliné réduit la tendance au dépôt de résidus
  • Pas de fuite avec un bouchon facile à saisir
  • Les points de marquage sur l’épaulement et le bouchon garantissent une fermeture inviolable
  • Convient au stockage des denrées alimentaires
Spezifikation
Capacité (métrique) 1000 ml
Matériau PEBD
D.I. du col (métrique) 33 mm
Graduations 100 ml
Certifications/Conformité CE 1935/2004, CE 10/2011
Graduated Oui
Bouche Étroit
Type de produit Flacon à col étroit
Type de bouchon Bouchon à insert
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt