Learn More
Kartell™ Flacons à col étroit gradués Plastilab™ Series 300
Description
Disposent d’un double joint avec bouchon à insert pour garantir l’étanchéité.
- Fabriqués en polyéthylène
- L’épaulement incliné réduit la tendance au dépôt de résidus
- Pas de fuite avec un bouchon facile à saisir
- Les points de marquage sur l’épaulement et le bouchon garantissent une fermeture inviolable
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 500 ml |
| Matériau | PEBD |
| D.I. du col (métrique) | 23 mm |
| Graduations | 50 ml |
| Certifications/Conformité | CE 1935/2004, CE 10/2011 |
| Graduated | Oui |
| Bouche | Étroit |
| Type de produit | Flacon à col étroit |
| Type de bouchon | Bouchon à insert |