Learn More
Kartell™ Pissettes Plastilab™ à col large graduées
Click to view available options
Capacité : 250 ml ; Couleur du bouchon : Jaune
Description
La conception à col large facilite et sécurise le remplissage du contenu.
- Fabriqués en polyéthylène
- Bouchons à codage couleur pour faciliter l’identification
- Bouchon ingénieux conçu pour éviter le versement involontaire de gouttes
- Convient au stockage des denrées alimentaires
Spécification
Capacité (métrique) | 250 ml |
Diamètre (métrique) externe d’ouverture | 38mm |
Comprend | Bouchon à code couleur |
Matériau | Polyéthylène |
Type | Pissette à col large |
Filetage (métrique) | GL 45 |
Couleur de bouchon | Jaune |
Diamètre (métrique) externe | 60mm |
Graduations | 25 ml |
Closure Included | Oui |