Learn More
Cole-Parmer™ Sachets en LDPE à bord zippé
Tous les produits Cole-Parmer Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l):
152 x 102 mm
381 x 305 mm
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Vos échantillons secs sont protégés de la poussière et de l’humidité
- Joint à voie unique non conçu pour une utilisation avec des liquides
- Identifiez facilement les échantillons en utilisant des sachets munis d’étiquettes sur lesquelles vous pouvez écrire
- PEBD
- Conforme à la norme FDA
Spécification
Spécification
| Type de bouchon | Zip-lip |
| Couleur | Transparent |
| À utiliser avec (application) | Stockage anti-poussière et résistant à l’humidité |
| Matériau | Polyéthylène |
| Épaisseur (métrique) | 0,050 mm |
| Quantité | 1000 de chaque |
| Dimensions (L x l) | 381 x 305 mm |
| Longueur (métrique) | 381 mm |
| Largeur (métrique) | 305 mm |
| Type de produit | Sachets à faible densité |