Learn More
Brady™ Panneaux indicateurs d’un point de rassemblement en PE
Code produit. 11725034
Click to view available options
Diamètre (métrique):
100 mm
148 mm
200 mm
250 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11725034
Marque: Brady™ 807222
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Panneaux d'évacuation
• Les panneaux d'évacuation sont de la couleur réglementaire verte, avec le blanc comme couleur de contraste
• Polyester PE adhésif résiste aux produits chimiques,pluie, UV, rayures, abrasion et température jusqu'à 120°C
• Polypropylène PP rigide: grande souplesse, extrême résistance aux chocs, UV, température jusqu'à 120°C
• Aluminium usage illimité, identifiable même dans les pires conditions d'encrassement
• Conforme aux normes en vigueur NF X 08-003-1 et N X 08-003-3 et à la directive européenne 92/58/CEE
• Point de rassemblement
Spécification
Diamètre (métrique) 148 mm