Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé pour connecteur coudé d’adaptateur de tuyau en polyéthylène
Code produit. 11745509
Click to view available options
À utiliser avec:
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I.
Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 3/8 po D.I.
Conditionnement:
10 pièces
Code produit. 11745509
Marque: Masterflex™ 3062296
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Raccord PE cannelé pour tube souple
• Température d'utilisation: -50 à 85°C
• Raccord PE coudé fileté MNPT/cannelé
• Raccord 1/4 MNPT
Spécification
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec Filetage NPT(M) 1/4 x tubulure de 1/4 po D.I.
Quantité d’emballage 10/boîte
Diamètre du filetage 1/4 NPT(M)
Comprend Connecteur coudé pour adaptateur de tuyau ; stérilisation à l’OEt
Type de produit Raccords cannelés