Learn More
Vide d’étalon de CQ en polyéthylène, SPEX CertiPrep™
Code produit 15103109 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15103109 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15103109 Fournisseur SPEX Certiprep Code fournisseur CRMPEBLK
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié Guide ISO/CEI 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Phtalate de bis(2-éthylhexyle)117-81-70μg/g
Phtalate de butylbenzyle85-68-70μg/g
Diéthyle phtalate84-66-20μg/g
Diisodécyl phtalate26761-40-00μg/g
Diisononyl phtalate28553-12-00μg/g
Phtalate de diméthyle131-11-30μg/g
Phtalate de di-n-butyle84-74-20μg/g
Phtalate de di-n-octyle117-84-00 μg/g
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Polyethylene QC Standard Blank
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Technique AA, ICP
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Type Certified Reference Material
Quantité 5 g
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire