Learn More
Buerkle™ Boîtes rondes polyvalentes en polyéthylène
Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1 000 mL
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliPE, transparent/liliPas de fissures/lili|PE, transparent/li/ul
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 250 mL |
| Type de bouchon | Couvercle de serrage |
| Couleur | Transparent |
| Matériau | Polyéthylène |
| Forme | Rond |
| À utiliser avec (application) | Stockage, emballage, prélèvement d’échantillons, échantillonnage et transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées (-40 °C, brièvement jusqu’à +95 °C) |
| Comprend | Couvercle de serrage |
| Type de produit | Boîte polyvalente |
| Hauteur (métrique) | 90 mm |
| Diamètre (métrique) externe | 78 mm |