Learn More
Buerkle™ Boîtes rondes polyvalentes en polyéthylène
Code produit. 10780773 Tous les produits Bürkle Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
250 mL
500 ml
1 000 mL
2 000 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10780773
Marque: Buerkle™ 62100500
Boîte pour le stockage, l’emballage, le prélèvement d’échantillons, l’échantillonnage et le transport de pâtes, granulés, poudres, échantillons de sol et matières congelées (-40 deg;C, brièvement jusqu’à +95 deg;C). Utilisation idéale de l’espace, peut être empilé. Avec couvercle de serrage
ulliPE, transparent/liliPas de fissures/lili|PE, transparent/li/ul
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Clarity Transparent
Matériau du bouchon Polyéthylène
Type de bouchon Couvercle de serrage
Couleur Transparent
Matériau Polyéthylène
Forme Rond
À utiliser avec (application) Denrées alimentaires
Comprend Couvercle de serrage
Type de produit Container
Quantité 24/paquet
Plage de températures (métrique) –40 à 95°C
Hauteur (métrique) 127 mm
Diamètre (métrique) externe 75 mm
Poids (métrique) 0,06 kg