Learn More
BRAND™ Bouchon en PE
Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Tubes à centrifuger de 26 ml (n° de l’article 115346)
Tubes à centrifuger de 75 ml (réf. 115352)
Conditionnement:
100 pièces
Description
- Style de bouchon
- Pour tubes à centrifuger
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (équipement) | Tubes à centrifuger de 26 ml (n° de l’article 115346) |
| Matériau | Polyéthylène |
| Type de produit | Bouchon |