Learn More
Euro Protection™ Tarpaulin en polyéthylène
Click to view available options
Dimensions (L x l):
4 x 5 m
8 m x 12 m
Quantité:
1/boîte
12/paquet
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
Description
- En polyéthylène tissé
- Bicolore, bleu-vert
- Œillets tous les mètres
- Léger
Spécification
Spécification
| Matériau | PE tissé |
| Couleur | Bleu, vert |
| Dimensions (L x l) | 4 x 5 m |
| Quantité | 12/paquet |