Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manchons en PE
Code produit. 11826523
Click to view available options
Dimensions:
0.1 mm d’épaisseur x 100 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 120 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 140 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 180 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 200 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 250 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 300 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 350 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 55 mm de largeur
0.1 mm d’épaisseur x 64 mm de largeur
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11826523
Marque: GUERIN PLASTIQUES 50154
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
À utiliser dans les applications de transformation d’aliments et générales. Les manchons en PE GUERIN PLASTIQUES sont en PE transparent d’une épaisseur de 0,1 mm.
  • Longueur totale de 350 m
  • Disponibles en plusieurs largeurs
Spécification
Quantité 1/Paquet
Type Manchon
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (équipement) Food Quality
Longueur (métrique) 350 m
Dimensions 0.1 mm d’épaisseur x 140 mm de largeur